Läs mer
Nopaline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nopaline |
| CAS | 22350-70-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11 H20 N4 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N4O6/c12-11(13)14-5-1-2-6(9(18)19)15-7(10(20)21)3-4-8(16)17/h6-7,15H,1-5H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)(H4,12,13,14)/t6-,7?/m0/s1 |
| LEDER | NC(=N)NCCC[C@H](NC(CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[[(1S)-4-carbamimidamido-1-carboxybutyl]amino]pentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.3 |
| Formel vikt | 304.1383 |
| Visa mer |