Läs mer
(-)-Nopol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Nopol |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O/c1-11(2)9-4-3-8(5-6-12)10(11)7-9/h3,9-10,12H,4-7H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1 |
| Formel vikt | 166.1358 |