Läs mer
Nor Cholic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nor Cholic acid |
| CAS | 60696-62-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C23 H38 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 24-Norcholan-23-oic acid','3,7,12-trihydroxy-','(3α,5β,7α,12α)-, 23-Nor-5β-cholanic acid','3α,7α,12α-trihydroxy- (6CI), (3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxy-24-norcholan-23-oic acid, 23-Norcholic acid, 24-Norcholic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-24-nor-5β-cholan-23-oic acid, Norcholic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C23H38O5/c1-12(8-20(27)28)15-4-5-16-21-17(11-19(26)23(15,16)3)22(2)7-6-14(24)9-13(22)10-18(21)25/h12-19,21,24-26H,4-11H2,1-3H3,(H,27,28)/t12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,21+,22+,23-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| IUPAC-namn | (3R)-3-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.54 |
| Visa mer |