missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nor Cisapride Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nor Cisapride Hydrochloride |
| CAS | 2124296-36-0 |
| Molekylformel | C14H21Cl2N3O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | rel-4-Amino-5-chloro-2-methoxy-N-[(3R,4S)-3-methoxy-4-piperidinyl]benzamide Hydrochloride, (+/-)-Norcisapride Hydrochloride, cis-Norcisapride Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20ClN3O3.ClH/c1-20-12-6-10(16)9(15)5-8(12)14(19)18-11-3-4-17-7-13(11)21-2;/h5-6,11,13,17H,3-4,7,16H2,1-2H3,(H,18,19);1H/t11-,13+;/m1./s1 |
| LEDER | O=C(C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC)N[C@H]2[C@@H](OC)CNCC2.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.24 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?