Läs mer
Nor-Deoxycholic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nor-Desoxycholic Acid |
| CAS | 53608-86-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C23 H38 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H38O4/c1-13(10-21(26)27)17-6-7-18-16-5-4-14-11-15(24)8-9-22(14,2)19(16)12-20(25)23(17,18)3/h13-20,24-25H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,22+,23-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| IUPAC-namn | (3R)-3-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.55 |
| Formel vikt | 378.277 |
| Visa mer |