missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nor Harmane-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nor Harmane-d7 |
| CAS | 1216503-21-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11HD7N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 9H-Pyrido[3,4-b]indole-d7, β-Carboline-d7, 2,9-Diazafluorene-d7, 2-Azacarbazole-d7, Carbazoline-d7, Norharman-d7, NSC 84417-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2/c1-2-4-10-8(3-1)9-5-6-12-7-11(9)13-10/h1-7,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| LEDER | [2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C(N2)=C1C3=C2C([2H])=NC([2H])=C3[2H] |
| IUPAC-namn | 1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterio-9H-pyrido[3,4-b]indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.24 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?