Läs mer
Nor Harmane, TRC
Produktkod. 30133934
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133934 1 g
30135396 500 mg
18010050 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133934 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN7000001G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 244-63-3
Molekylformel C11 H8 N2
Molekylvikt (g/mol) 168.19
Synonym 2,9-Diazafluorene, 2-Azacarbazole, Carbazoline, NSC 84417, Norharman, Norharmane, β-Carboline, 9H-Pyrido[3,4-b]indole
IUPAC-namn 9H-pyrido[3,4-b]indole
LEDER c1ccc2c(c1)[nH]c3cnccc23
Specifications
Kemiskt namn eller material Norharman
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H8N2/c1-2-4-10-8(3-1)9-5-6-12-7-11(9)13-10/h1-7,13H
Formel vikt 168.0687
Procent renhet >95%