Läs mer
Nor Lidocaine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norlidocaine Hydrochloride (Monoethylglycinexylidide Hydrochloride) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O.ClH/c1-4-13-8-11(15)14-12-9(2)6-5-7-10(12)3;/h5-7,13H,4,8H2,1-3H3,(H,14,15);1H |
| Formel vikt | 242.1186 |
| Procent renhet | >95% |