missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nor Mianserin Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30424799
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424799 5 mg
30422355 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30424799 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN7368075MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 76134-77-5
Molekylformel C17 H18 N2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 286.8
Synonym (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydrodibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine Hydrochloride, Mianserin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Desmethylmianserin Hydrochloride, Normianserin Hydrochloride
IUPAC-namn (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydrodibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine hydrochloride
LEDER Cl.C1CN2C(CN1)c3ccccc3Cc4ccccc24

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Normianserin Hydrochloride
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18N2.ClH/c1-3-7-15-13(5-1)11-14-6-2-4-8-16(14)19-10-9-18-12-17(15)19;/h1-8,17-18H,9-12H2;1H
Formel vikt 286.1237
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.