Läs mer
Nor Neostigmine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nor Neostigmine |
| CAS | 16088-19-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11H16N2O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Dimethylcarbamic Acid 3-(Dimethylamino)phenyl Ester, Dimethylcarbamic Acid m-(Dimethylamino)phenyl Ester, 3-(Dimethylamino)phenyl Dimethylcarbamate, Norneostigmine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O2/c1-12(2)9-6-5-7-10(8-9)15-11(14)13(3)4/h5-8H,1-4H3 |
| LEDER | CN(C)C1=CC(=CC=C1)OC(=O)N(C)C |
| IUPAC-namn | [3-(dimethylamino)phenyl] N,N-dimethylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.26 |
| Visa mer |