missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nor Neostigmine, TRC

Produktkod. 30413848
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30413848 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30413848 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN824400250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nor Neostigmine
CAS 16088-19-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C11H16N2O2
Kvantitet 250 mg
Synonym Dimethylcarbamic Acid 3-(Dimethylamino)phenyl Ester, Dimethylcarbamic Acid m-(Dimethylamino)phenyl Ester, 3-(Dimethylamino)phenyl Dimethylcarbamate, Norneostigmine
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O2/c1-12(2)9-6-5-7-10(8-9)15-11(14)13(3)4/h5-8H,1-4H3
LEDER CN(C)C1=CC(=CC=C1)OC(=O)N(C)C
IUPAC-namn [3-(dimethylamino)phenyl] N,N-dimethylcarbamate
Molekylvikt (g/mol) 208.26
Formel vikt 208.1212
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.