Läs mer
Nor Propoxyphene Maleate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norpropoxyphene Maleate Salt |
| CAS | 38910-73-5 |
| Molekylformel | C21 H27 N O2 . C4 H4 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Norpropoxyphene maleate, 2-Butanol','3-methyl-4-(methylamino)-1,2-diphenyl-','propionate (ester)','(Z)-2-butenedioate (1:1) (8CI), Benzeneethanol','α-[1-methyl-2-(methylamino)ethyl]-α-phenyl-','propanoate (ester)','(Z)-2-butenedioate (1:1) (salt) (ZCI), Norpropoxyphene maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO2.C4H4O4/c1-4-20(23)24-21(17(2)16-22-3,19-13-9-6-10-14-19)15-18-11-7-5-8-12-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-14,17,22H,4,15-16H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| LEDER | CCC(=O)OC(Cc1ccccc1)(C(C)CNC)c2ccccc2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;[3-methyl-4-(methylamino)-1,2-diphenylbutan-2-yl] propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 441.52 |
| Formel vikt | 441.2151 |