missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nor Propranolol-d7 Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30412646
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30412646 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30412646 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN82560225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nor Propranolol-d7 Hydrochloride
CAS 1246819-85-1
Molekylformel C13 D5 H10 N O2 . H Cl
Kvantitet 25 mg
Synonym 1-Amino-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol-d7 Hydrochloride, 1-Amino-3-(alpha-naphthyloxy)propan-2-ol-d7 Hydrochloride, (+/-)-Desisopropylpropranolol-d7 Hydrochloride, (+/-)-Norpropranolol-d7 Hydrochloride, N-Deisopropylpropranolol-d7 Hydrochloride, N-Desisopropylpropranolol-d7 Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H15NO2.ClH/c14-8-11(15)9-16-13-7-3-5-10-4-1-2-6-12(10)13;/h1-7,11,15H,8-9,14H2;1H/i8D2,9D2,11D;
LEDER Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1cccc2ccccc12
IUPAC-namn 1-amino-1,1,2,3,3-pentadeuterio-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 258.755
Formel vikt 258.118
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.