Läs mer
Nor Scopolamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norhyoscine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO4/c18-8-11(9-4-2-1-3-5-9)16(19)20-10-6-12-14-15(21-14)13(7-10)17-12/h1-5,10-15,17-18H,6-8H2/t10-,11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1 |
| Formel vikt | 289.1314 |
| Procent renhet | >95% |