Läs mer
Nor Verapamil-d6 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nor Verapamil-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1329651-21-9 |
| Molekylformel | C26H31D6ClN2O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | α-[3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]amino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6)13-7-14-28-15-12-20-8-10-22(29-3)24(16-20)31-5;/h8-11,16-17,19,28H,7,12-15H2,1-6H3;1H/i1D3,2D3; |
| LEDER | COC1=C(OC)C=CC(C(C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C#N)CCCNCCC2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=C1.Cl |
| IUPAC-namn | 5-((3,4-dimethoxyphenethyl)amino)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(propan-2-yl-1,1,1,3,3,3-d6)pentanenitrile hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 483.07 |
| Formel vikt | 482.28 |