Läs mer
Inte heller verapamilhydroklorid, TRC
Produktkod. 18042430
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18042430 50 mg
18014030 10 mg
18093130 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18042430 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN87750050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67812-42-4
Molekylformel C26H37ClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 477.04
Synonym Benzeneacetonitrile, α-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzeneacetonitrile, α-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), Valeronitrile, 5-[(3,4-dimethoxyphenethyl)amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-, hydrochloride (7CI), D 591 HCl, Norverapamil hydrochloride, (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl]amino]-2-(1-methylethyl)pentanenitrile hydrochloride, N-Norverapamil hydrochloride
IUPAC-namn 2-(3,4-dimetoxifenyl)-5-[2-(3,4-dimetoxifyrenyl)etylamino]-2-propan-2-ylpentannitril; hydroklorid
LEDER Cl.COc1ccc(CCNCCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norverapamil Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6)13-7-14-28-15-12-20-8-10-22(29-3)24(16-20)31-5;/h8-11,16-17,19,28H,7,12-15H2,1-6H3;1H
Formel vikt 476.2442
Procent renhet >95%