Läs mer
Inte heller verapamilhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norverapamil Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6)13-7-14-28-15-12-20-8-10-22(29-3)24(16-20)31-5;/h8-11,16-17,19,28H,7,12-15H2,1-6H3;1H |
| Formel vikt | 476.2442 |
| Procent renhet | >95% |