Läs mer
uvex NORA S5 SRC kemikaliebeständiga skyddsskor
Produktkod. 15304183 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
38
40
43
45
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15304183 38 Varje
15324183 40 Varje
15354183 43 -
15374183 45 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15304183 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9475638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    508.00 SEK
    433.36 SEK / Paket med 1
    Save 74.64 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
NORA skyddsstövlar kännetecknas av mycket hög motståndskraft mot oljor, fett, bränslen, alkalier, syror och desinfektionsmedel, vilket gör dem till det perfekta stövelvalet när du arbetar med kemikalier. Stövlar har en robust skyddande tåhätta i stål, med en penetrationssäker mellansula i stål.
  • Stövlar är resistenta mot oljor, fett, bränslen, alkalier, syror och desinfektionsmedel
  • Skyddsklass S5 SRC enligt EN ISO 20345:2011
  • Ett robust, skyddande stål till lock med en penetrationssäker mellansula i stål
  • Fri från mjukgörare som finns i SVHC-kandidatlistan i REACH-förordningen
  • Tå- och hälförstärkning, samt fotledsskydd
  • Anatomiskt formad sula hjälper till att förhindra trötthet i fötterna
  • Antistatisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gult
Material Polypropen, PVC
Storlek 38
Tåmaterial Stål
Kön Unisex
Motståndskraftig mot Oljor, fett, bränslen, alkalier, syror och desinfektionsmedel
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S5
Produkttyp Skyddssko