Beskrivning
- Stövlar är resistenta mot oljor, fett, bränslen, alkalier, syror och desinfektionsmedel
- Skyddsklass S5 SRC enligt EN ISO 20345:2011
- Ett robust, skyddande stål till lock med en penetrationssäker mellansula i stål
- Fri från mjukgörare som finns i SVHC-kandidatlistan i REACH-förordningen
- Tå- och hälförstärkning, samt fotledsskydd
- Anatomiskt formad sula hjälper till att förhindra trötthet i fötterna
- Antistatisk
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Material | Polypropen, PVC |
| Storlek | 45 |
| Tåmaterial | Stål |
| Kön | Unisex |
| Motståndskraftig mot | Oljor, fett, bränslen, alkalier, syror och desinfektionsmedel |
| Vattentät | Nej |
| EN ISO 20345 | S5 |
| Produkttyp | Skyddssko |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?