Läs mer
uvex NORA S5 SRC kemikaliebeständiga skyddsskor
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
38
40
43
45
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stövlar är resistenta mot oljor, fett, bränslen, alkalier, syror och desinfektionsmedel
- Skyddsklass S5 SRC enligt EN ISO 20345:2011
- Ett robust, skyddande stål till lock med en penetrationssäker mellansula i stål
- Fri från mjukgörare som finns i SVHC-kandidatlistan i REACH-förordningen
- Tå- och hälförstärkning, samt fotledsskydd
- Anatomiskt formad sula hjälper till att förhindra trötthet i fötterna
- Antistatisk
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Material | Polypropen, PVC |
| Storlek | 38 |
| Tåmaterial | Stål |
| Kön | Unisex |
| Motståndskraftig mot | Oljor, fett, bränslen, alkalier, syror och desinfektionsmedel |
| Vattentät | Nej |
| EN ISO 20345 | S5 |
| Produkttyp | Skyddssko |