Läs mer
uvex NORA Vit 94766 Polymerstövel med PVC-sula - Bredd 11
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
NORA Skyddsstövel 9476.6 S5 SRC
- Fri från mjukgörare som finns på SVHC-kandidatlistan i REACH-förordningen
- Beständig mot olja, fett, bränsle, alkalier, syror och desinfektionsmedel
- Anatomiskt formade håller, förhindrar trötthet
- Långt skaft kan förkortas för att möta individuella krav
- Skafthöjd: 33 cm (för stövel storlek 42)
- Anatomiskt formad fotbädd
- Tå- och hälförstärkningar
- Ankelskydd
- Ribbstickad häl med avsparksflik för att underlätta borttagningen
- Antistatisk
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen, PVC |
| Storlek | 36 |
| Tåmaterial | Gummi |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 20345:2011 |
| Kön | Unisex |
| Färdig | Standardbredd |
| Modell | NORA |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |