Läs mer
uvex NORA Vit 94766 Polymerstövel med PVC-sula - Bredd 11
Produktkod. 17287391 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 17287391
Brand: uvex 9476647
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lång PVC-skyddsstövel tillverkad med ståltåhätta och mellansula
NORA Skyddsstövel 9476.6 S5 SRC
  • Fri från mjukgörare som finns på SVHC-kandidatlistan i REACH-förordningen
  • Beständig mot olja, fett, bränsle, alkalier, syror och desinfektionsmedel
  • Anatomiskt formade håller, förhindrar trötthet
  • Långt skaft kan förkortas för att möta individuella krav
    • Skafthöjd: 33 cm (för stövel storlek 42)
  • Anatomiskt formad fotbädd
  • Tå- och hälförstärkningar
  • Ankelskydd
  • Ribbstickad häl med avsparksflik för att underlätta borttagningen
  • Antistatisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material Polypropen, PVC
Storlek 47
Tåmaterial Gummi
Disponibel Återanvändbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345:2011
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Modell NORA
Latexfri Ja
Ankel stil Tränare
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S5
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp ESD skyddssko