Läs mer
R&D Systems™ Noradrenaline bitartrate
Produktkod. 18707486
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18707486 50 mg
1 options
Produktkod. 18707486 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 5169/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.98 SEK
    1058.40 SEK / 50mg
    Save 142.58 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous adrenergic hormone and neurotransmitter
Noradrenaline bitartrate is an endogenous adrenergic hormone and neurotransmitter. A classical stress hormone; underlies the fight or flight response, along with adrenaline. Increases heart rate. Vasoconstrictor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 mg
Produktlinje Tocris
Produkttyp Noradrenaline bitartrate
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 319.26
Inhibitorer Noradrenaline bitartrate
For Research Use Only