Läs mer
Noradrenalintartratmonohydrat, Mikromol™
Beskrivning
Noradrenalintarrat monohydrat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Norepinephrine L-Tartrate monohydrate |
| CAS | 108341-18-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | L-Norepinephrine L-Tartrate monohydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H11 N O3 . C4 H6 O6 . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Noradrenaline tartrate, 1,2-Benzenediol, 4-[(1R)-2-amino-1-hydroxyethyl]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate, hydrate (1:1:1), 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-, (R)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), monohydrate, 1,2-Benzenediol, 4-[(1R)-2-amino-1-hydroxyethyl]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), monohydrate (9CI), (1R)-2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol hydrogen (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate monohydrate, 4-[(1R)-2-Amino-1-hydroxyethyl]-1,2-benzenediol (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate hydrate (1:1:1), Arterenol tartrate monohydrate, L-Noradrenaline bitartrate monohydrate, Levarterenol bitartrate monohydrate, Norepinephrine Bitartrate, Adrenaline Tartrate Impurity B as Tartrate Monohydrate, Adrenaline Impurity B as Tartrate Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1 |
| LEDER | O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-[(1R)-2-amino-1-hydroxyetyl] bensen-1,2-diol; (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioinsyra; hydratera |
| Visa mer |