Läs mer
Noradrenalone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Noradrenalone Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,10-11H,4,9H2;1H |
| Formel vikt | 203.0349 |