missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Norandrostenedione (19-Norandrost-4-ene-3,17-dione), LoGiCal

Produktkod. 30460412
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460412 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30460412 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0660.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Norandrostenedione (19-Norandrost-4-ene-3,17-dione)
CAS 734-32-7
Analyt- eller komponentnamn Norandrostenedione (19-Norandrost-4-ene-3,17-dione)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H24 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Estr-4-ene-3,17-dione, Norethisterone Imp. B (EP), Norethisterone Acetate Imp. J (EP), Norethindrone USP Related Compound B, Norethindrone USP RC B, 19-Norandrost-4-ene-3,17-dione, Estr-4-ene-3,17-dione, Norandrostenedione, Norethindrone Related Compound B, Norethisterone Acetate Impurity J, Norethisterone Impurity B
InChI formel InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-16H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1
Lösningstyp Neat
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S)-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 272.38
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 272.1776 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.