Läs mer
Noratropine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Noratropine hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3/c18-10-15(11-4-2-1-3-5-11)16(19)20-14-8-12-6-7-13(9-14)17-12/h1-5,12-15,17-18H,6-10H2/t12-,13+,14?,15-/m1/s1 |
| Formel vikt | 275.1521 |
| Procent renhet | >95% |