Läs mer
Norbixin, TRC
Produktkod. 17968664
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17968664 50 mg
17947154 10 mg
17928774 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17968664 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN66112050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 542-40-5
Molekylformel C24H28O4
Molekylvikt (g/mol) 380.48
Synonym 2,4,6,8,10,12,14,16,18-Eicosanonaenedioic acid, 4,8,13,17-tetramethyl-, (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)-, 2,4,6,8,10,12,14,16,18-Eicosanonaenedioic acid, 4,8,13,17-tetramethyl- (8CI), 6,6'-Diapo-ψ,ψ-carotenedioic acid, Norbixin (6CI,7CI), (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)-4,8,13,17-Tetramethyl-2,4,6,8,10,12,14,16,18-eicosanonaenedioic acid, AFC-WS 4600P, all-trans-Norbixin, β-Norbixin
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)-4,8,13,17-tetrametylikosa-2,4,6,8,10,12,14,16,18-nonaenedioinsyra
LEDER C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C(=O)O)\C=C\C=C(/C)\C=C\C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norbixin
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H28O4/c1-19(11-7-13-21(3)15-17-23(25)26)9-5-6-10-20(2)12-8-14-22(4)16-18-24(27)28/h5-18H,1-4H3,(H,25,26)(H,27,28)/b6-5+,11-7+,12-8+,17-15+,18-16+,19-9+,20-10+,21-13+,22-14+
Formel vikt 380.1988