Läs mer
Norbornan-2-karboxylsyra, 98 %, övervägande endo-isomer
Produktkod. 11318175
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318175 25 g 25g
11308175 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318175 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08439.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 824-62-4 | C8H12O2 | 140,18 g/mol
Norbornan-2-karboxylsyra används vid framställning av 2-bromonorbornan-1-karboxylsyra. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Norbornan-2-karboxylsyra används vid framställning av 2-bromonorbornan-1-karboxylsyra. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och starka baser. Inkompatibel med oxidationsmedel, Starka syror, Starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 824-62-4
Molekylformel C8H12O2
Molekylvikt (g/mol) 140.18
MDL-nummer MFCD00167749
InChI-nyckel JESWDXIHOJGWBP-UHFFFAOYNA-N
Synonym bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid, 2-norbornanecarboxylic acid, norbornane-2-carboxylic acid, 2-norbornanecarboxylic acid, endo, bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid, endo, exo-norbornane-2-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1 heptane-3-carboxylic acid, 2-norbornanecarboxlic acid
PubChem CID 79113
LEDER OC(=O)C1CC2CCC1C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norbornane-2-carboxylic acid
Namnnotering Främst endo-isomer
Smältpunkt ∼40 °C
Kokpunkt 134 °C till 136 °C (16 mmHg)
Flampunkt >100 °C (212 °F)
Brytningsindex 1.4855
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2042631
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
IUPAC-namn bicyklo[2.2.1]heptan-3-karboxylsyra
Formel vikt 140.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.