Läs mer
Norbornene, 99%
Produktkod. p-7045545
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337556 100 g 100g
11347556 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11103.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 498-66-8 | C7H10 | 94.157 g/mol
Norbornen används som monomer och som mellanprodukt i organisk syntes. Det används också för att framställa farmaceutiska mellanprodukter och specialdofter. Den reagerar med eten för att få cyklisk olefinsampolymer. Vidare används det i övergångsmetallkatalys för att påverka migration av elektrofila övergångsmetaller. Det fungerar som en monomer i ringöppnande metatespolymerisationer med Grubbs katalysator. Dess polymer, polynorbornen, används i gummiindustrin för anti-vibration, anti-slag i personlig skyddsutrustning och förbättring av greppet i leksaksdäck, racingdäck och transmissionssystem.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Norbornen används som monomer och som mellanprodukt i organisk syntes. Det används också för att framställa farmaceutiska mellanprodukter och specialdofter. Den reagerar med eten för att få cyklisk olefinsampolymer. Vidare används det i övergångsmetallkatalys för att påverka migration av elektrofila övergångsmetaller. Den fungerar som en monomer i ringöppnande metatespolymerisationer med Grubbs′ katalysator. Dess polymer, polynorbornen, används i gummiindustrin för anti-vibration, anti-slag i personlig skyddsutrustning och förbättring av greppet i leksaksdäck, racingdäck och transmissionssystem.
Löslighet Löslig
i etanol, eter och de flesta organiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 498-66-8
Molekylformel C7H10
Molekylvikt (g/mol) 94.157
MDL-nummer MFCD00082304
InChI-nyckel JFNLZVQOOSMTJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, norbornylene, 2-norbornene, norbornene, norcamphene, norfenchene, 2-norbornylene, 3,6-endomethylenecyclohexene, bicyclo 2.2.1-2-heptene, bicyclo 2.2.1.-2-heptene
PubChem CID 10352
IUPAC-namn bicyklo[2.2.1]hept-2-en
LEDER C1CC2CC1C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norbornene
Smältpunkt 44°C to 47°C
Densitet 0.955
Kokpunkt 95°C to 96°C
Flampunkt −15°C (5°F)
Odör Pungent
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 1098544
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,ether and most organic solvents. Insoluble in water.
Formel vikt 94.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Norbornene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.