Läs mer
Norbornylen, 99 %, stabiliserad
Produktkod. 10694982 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10694982 500 g Glasflaska 500g
10396670 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10694982 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129245000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 498-66-8 | C7H10 | 94,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 498-66-8
Molekylformel C7H10
Molekylvikt (g/mol) 94.15
MDL-nummer MFCD00082304
InChI-nyckel JFNLZVQOOSMTJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, norbornylene, 2-norbornene, norbornene, norcamphene, norfenchene, 2-norbornylene, 3,6-endomethylenecyclohexene, bicyclo 2.2.1-2-heptene, bicyclo 2.2.1.-2-heptene
PubChem CID 10352
IUPAC-namn bicyklo[2.2.1]hept-2-en
LEDER C1CC2CC1C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norbornylene
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 42,0 °C till 46,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 96,0 °C
Flampunkt −15 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Fieser 01,757; 02,300
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i toluen och bensen
Stabilisator 0,1 % fenolisk antioxidant
Formel vikt 94.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin massa
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.