Läs mer
Norbornylen, 99 %, stabiliserat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15364968 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15364968 2.5 kg 2.5kg
1 options
Produktkod. 15364968 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129240025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 498-66-8 | C7H10 | 94,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norbornylene
CAS 498-66-8
Smältpunkt 42,0 °C till 46,0 °C
Kokpunkt 96,0 °C
Flampunkt −15 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Molekylformel C7H10
Kvantitet 2.5 kg
Fieser 01,757; 02,3
Synonym bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, norbornylene, 2-norbornene, norbornene, norcamphene, norfenchene, 2-norbornylene, 3,6-endomethylenecyclohexene, bicyclo 2.2.1-2-heptene, bicyclo 2.2.1.-2-heptene
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i toluen och bensen
InChI-nyckel JFNLZVQOOSMTJK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CC2CC1C=C2
IUPAC-namn bicyklo[2.2.1]hept-2-en
Molekylvikt (g/mol) 94.15
PubChem CID 10352
Formel vikt 94.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.