Läs mer
Norcamphor, 98+%
Produktkod. 11361297
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361297 25 g 25g
11351297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01491.14
Request Bulk or Custom Format
Used as a building block in organic synthesis and also acts as a precursor to norborneols. | CAS: 497-38-1 | C7H10O | 110.156 g/mol
Norkamfer används som byggsten i organisk syntes. Det används också som en föregångare till norborneoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Norcamphor används som byggsten i organisk syntes. Det används också som en föregångare till norborneoler.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Värme- och ljuskänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 497-38-1
Molekylformel C7H10O
Molekylvikt (g/mol) 110.156
MDL-nummer MFCD00074823
InChI-nyckel KPMKEVXVVHNIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym norcamphor, 2-norbornanone, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, norcampher, 2-oxonorbornane, norbornan-2-one, 2,5-methanocyclohexanone, 8,9,10-trinorbornan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-3-one
PubChem CID 10345
IUPAC-namn bicyklo[2.2.1]heptan-3-on
LEDER C1CC2CC1CC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norcamphor
Smältpunkt 92°C to 97°C
Kokpunkt 172°C to 174°C
Flampunkt 33°C (91°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 1209657
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in methanol.
Formel vikt 110.16
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Norcamphor
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.