Läs mer
Norcamphor, 99%
Produktkod. 10229133 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10229133
Brand: Thermo Scientific Acros 129250250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 497-38-1 | C7H10O | 110.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 497-38-1
Molekylformel C7H10O
Molekylvikt (g/mol) 110.16
MDL-nummer MFCD00074823
InChI-nyckel KPMKEVXVVHNIEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym norcamphor, 2-norbornanone, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, norcampher, 2-oxonorbornane, norbornan-2-one, 2,5-methanocyclohexanone, 8,9,10-trinorbornan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-3-one
PubChem CID 10345
IUPAC-namn bicyklo[2.2.1]heptan-3-on
LEDER C1CC2CC1CC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norcamphor
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 88°C to 91°C
Färg Färglös till Vit
Densitet 33g/mL
Kokpunkt 168°C to 172°C
Flampunkt 33°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 07, 57
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 110.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Vidhäftande kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.