Läs mer
Norcantharidin, TRC
Produktkod. 30423330
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30423330 10 g
1 options
Produktkod. 30423330 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN66144810G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norcantharidin
CAS 29745-04-8
Molekylformel C8H8O4
Kvantitet 10 g
Synonym rel-(3aR,4S,7R,7aS)-Hexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, (3aR,4S,7R,7aS)-rel-Hexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-exo-cis-2,3-dicarboxylic anhydride, Demethylcantharidin, Isocantharidin, NSC 59023, Norcantharidin
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c9-7-5-3-1-2-4(11-3)6(5)8(10)12-7/h3-6H,1-2H2
LEDER O=C1OC(=O)[C@@H]2[C@H]3CC[C@H](O3)[C@H]12
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Formel vikt 168.0423