Läs mer
Norklorprotixen, TRC
Produktkod. 30420819
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30420819 10 mg
30413017 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30420819 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN66210010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51382-91-3
Molekylformel C17H16ClNS
Molekylvikt (g/mol) 301.83
Synonym 9H-Thioxanthene, 1-Propanamine Deriv., Demethylchlorprothixene, N-Monodemethylchlorprothixene, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N-methyl-1-propanamine, (3Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N-methyl-1-propanamine
IUPAC-namn (3Z)-3-(2-klorothioxanthen-9-yliden)-N-metylpropan-1-amin
LEDER CNCC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norchlorprothixene
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16ClNS/c1-19-10-4-6-13-14-5-2-3-7-16(14)20-17-9-8-12(18)11-15(13)17/h2-3,5-9,11,19H,4,10H2,1H3/b13-6-
Formel vikt 301.0692