Läs mer
Norclomipramin.HCl, 1 mg/ml i metanol (som fri bas), Lipomed
Produktkod. 30460186
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30460186 1 ml
1 options
Produktkod. 30460186 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMCLM1250HC1LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Norclomipramin.HCl, 1 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethylclomipramine hydrochloride
CAS 29854-14-6
Analyt- eller komponentnamn N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H21 Cl N2 . Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Desmethylclomipramine Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
IUPAC-namn 3-(2-klor-5,6-dihydrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-yl)-N-metylpropan-1-amin; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 337.29
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 336,116 g/mol