Läs mer
Norclomipramin.HCl, Lipomed
Beskrivning
Norclomipramin.HCl
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethylclomipramine hydrochloride |
| CAS | 29854-14-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Desmethylclomipramine hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C18 H21 Cl N2 . Cl H |
| Synonym | Desmethylclomipramine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC-namn | 3-(2-klor-5,6-dihydrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-yl)-N-metylpropan-1-amin; hydroklorid |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Show More |