Läs mer
Norclomipramin.HCl, Lipomed
Produktkod. 30460673
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
Product Code. Kvantitet
30460673 10 mg
1 options
Product Code. 30460673 Supplier Lipomed Supplier No. LPMCLM1250HC10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Norclomipramin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Desmethylclomipramine hydrochloride
CAS 29854-14-6
Analyt- eller komponentnamn N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H21 Cl N2 . Cl H
Synonym Desmethylclomipramine Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
IUPAC-namn 3-(2-klor-5,6-dihydrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-yl)-N-metylpropan-1-amin; hydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 337.29
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 336,116 g/mol