missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nordefrin Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nordefrin Hydrochloride |
| CAS | 61-96-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nordefrin Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H13 N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,2-Benzenediol, 4-[(1R,2S)-2-amino-1-hydroxypropyl]-, hydrochloride (1:1), rel-, 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxypropyl)-, hydrochloride, (R*,S*)-(±)-, 1,2-Benzenediol, 4-[(1R,2S)-2-amino-1-hydroxypropyl]-, hydrochloride, rel- (9CI), Benzyl alcohol, α-(1-aminoethyl)-3,4-dihydroxy-, hydrochloride, erythro-(±)- (8CI), (±)-Cobefrin, (±)-Cobefrin hydrochloride, (±)-α-Methylnoradrenaline hydrochloride, (±)-α-Methylnorepinephrine hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-(2-amino-1-hydroxypropyl)-, hydrochloride, (R*,S*)-, Cobefrin, Corbasil, DL-α-Methylnorepinephrine hydrochloride, Nordefrin hydrochloride, dl-Corbadrine hydrochloride, dl-α-(1-Aminoethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO3.ClH/c1-5(10)9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-5,9,11-13H,10H2,1H3;1H/t5-,9-;/m1./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.C[C@@H](N)[C@@H](O)c1ccc(O)c(O)c1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?