Läs mer
Nordeprenyl (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-N-Desmethylselegiline |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3 |
| Formel vikt | 173.1204 |
| Procent renhet | >95% |