Läs mer
Emma Safety Footwear Nordic Safety Shoes
Produktkod. 15938911
Storlek:
36
37
48
49
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15938911
Brand: Emma Safety Footwear MM72254636
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimerar komforten för alla former och storlekar på fötter. Oljat nubuckläder är mjukt vid beröring men avvisar vatten som en anka. Den perfekta in-och-ut-skon är perfekt för att besöka en byggarbetsplats.
  • S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
  • Olja Nubuck konstruktion
  • GripForce™ Easy Twist
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver för torrare, fräschare fötter
  • Sanerat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Förslutningstyp Snören
Färg Svart, Brun
Design nordiska
Liner material Hydro-Tec™ Sanerat silver
Material Oljad Nubuck
Storlek 36
Tåmaterial Stål