Läs mer
Nordihydroguaiaretinsyra, 99 %, För HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11459231 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459231 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11459231 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215594491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2185.00 SEK
    2079.81 SEK / 1g
    Save 105.19 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nordihydorguaiaretic acid
Namnnotering För HPLC-analys
CAS 500-38-9
Färg Vitt
Molekylformel C18H22O4
Kvantitet 1 g
Synonym nordihydroguaiaretic acid, ndga, dihydronorguaiaretic acid, norhydroguaiaretic acid, nordihydroguairaretic acid, norguaiaretic acid, dihydro, 1,2-benzenediol, 4,4'-2,3-dimethyl-1,4-butanediyl bis, dinorguaiaretic acid, dihydro, 4,4'-2,3-dimethyltetramethylene dipyrocatechol, 2,3-bis 3,4-dihydroxyphenylmethyl butane
InChI-nyckel HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)C(C)CC2=CC(=C(C=C2)O)O
IUPAC-namn 4-[4-(3,4-dihydroxifenyl)-2,3-dimetylbutyl]bensen-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 302.37
PubChem CID 4534
ChEBI CHEBI:7625
Formel vikt 302.4
Procent renhet 0.99
Fysisk form Kristallint pulver