Läs mer
Nordihydro Guaiaretic Acid (mixture of diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nordihydroguaiaretic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 302.1518 |