Läs mer
Nordihydro guaiaretinsyra (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30179872
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179872 250 mg
30179811 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179872 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN673000250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 500-38-9
Molekylformel C18 H22 O4
Molekylvikt (g/mol) 302.36
Synonym 1,2-Benzenediol, 4,4'-(2,3-dimethyl-1,4-butanediyl)bis-, Pyrocatechol, 4,4'-(2,3-dimethyltetramethylene)di- (8CI), 1,4-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutane, 4,4'-(2,3-Dimethyl-1,4-butanediyl)bis(pyrocatechol), 4,4'-(2,3-Dimethyl-1,4-butanediyl)bis[1,2-benzenediol], 4,4'-(2,3-Dimethyltetramethylene)dipyrocatechol, 4-[4-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutyl]benzene-1,2-diol, Butane, 1,4-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethyl-, Dihydronorguaiaretic acid, Dinorguaiaretic acid, dihydro-, NDGA, NSC 4291, Nordihydroguaiaretic acid, Norguaiaretic acid, dihydro-, β,γ-Dimethyl-α,δ-bis(3,4-dihydroxyphenyl)butane
IUPAC-namn 4-[4-(3,4-dihydroxyfenyl)-2,3-dimetylbutyl]bensen-1,2-diol
LEDER CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nordihydroguaiaretic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
Formel vikt 302.1518