missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nordihydrocapsaicin, TRC

Produktkod. 30004581
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004581 250 mg
18030750 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004581 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN672600250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 28789-35-7
Molekylformel C17H27NO3
Molekylvikt (g/mol) 293.4
Synonym Octanamide, N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-7-methyl-, Octanamide, 7-methyl-N-vanillyl- (8CI), N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-7-methyloctanamide, Nordihydrocapsaicin, Norhydrocapsaicin
IUPAC-namn N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-7-methyloctanamide
LEDER COc1cc(CNC(=O)CCCCCC(C)C)ccc1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nordihydrocapsaicin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H27NO3/c1-13(2)7-5-4-6-8-17(20)18-12-14-9-10-15(19)16(11-14)21-3/h9-11,13,19H,4-8,12H2,1-3H3,(H,18,20)
Formel vikt 293.1991
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.