Läs mer
Nordihydrocapsiate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nordihydrocapsiate |
| CAS | 220012-53-3 |
| Molekylformel | C17 H26 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Nordihydrocapsiate, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl 7-methyloctanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26O4/c1-13(2)7-5-4-6-8-17(19)21-12-14-9-10-15(18)16(11-14)20-3/h9-11,13,18H,4-8,12H2,1-3H3 |
| LEDER | COc1cc(COC(=O)CCCCCC(C)C)ccc1O |
| IUPAC-namn | (4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl 7-methyloctanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.386 |
| Formel vikt | 294.183 |