Läs mer
Nordihydroguaiaretinsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11372036
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372036 1 g 1g
11382036 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03149.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 500-38-9 | C18H22O4 | 302.37 g/mol
Nordihydroguaiaretinsyra används vid behandling av flera sjukdomar, inklusive hjärt-kärlsjukdomar, neurologiska störningar och cancer. Det används också som en antioxidant.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i 100 % etanol, metanol, aceton, dimetylsulfoxid, dimetylformamid, etanol (5 % w/v), glykol, PEG och lätt löslig i varmt vatten. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 500-38-9
Molekylformel C18H22O4
Molekylvikt (g/mol) 302.37
MDL-nummer MFCD00002206
InChI-nyckel HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Synonym nordihydroguaiaretic acid, ndga, dihydronorguaiaretic acid, norhydroguaiaretic acid, nordihydroguairaretic acid, norguaiaretic acid, dihydro, 1,2-benzenediol, 4,4'-2,3-dimethyl-1,4-butanediyl bis, dinorguaiaretic acid, dihydro, 4,4'-2,3-dimethyltetramethylene dipyrocatechol, 2,3-bis 3,4-dihydroxyphenylmethyl butane
PubChem CID 4534
ChEBI CHEBI:7625
IUPAC-namn 4-[4-(3,4-dihydroxifenyl)-2,3-dimetylbutyl]bensen-1,2-diol
LEDER CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)C(C)CC2=CC(=C(C=C2)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nordihydroguaiaretic acid
Smältpunkt 184°C to 188°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 2056825
Merck Index 14,6693
Löslighetsinformation Soluble in 100% ethanol,methanol,acetone,dimethylsulfoxide,dimethylformamide,ethanol (5% w/v),glycol,PEG,and slightly soluble in hot water. Insoluble in water.
Formel vikt 302.37
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.