Läs mer
Nordihydroguaiaretic acid, MedChemExpress
Description
Nordihydroguaiaretic acid is a 5-lipoxygenase (5LOX) (IC50=8 μM) and tyrosine kinase inhibitor.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Nordihydroguaiaretic acid |
| CAS | 500-38-9 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H22O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | NDGA |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (826.83 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(C)CC2=CC=C(O)C(O)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.36 |
| Show More |