Läs mer
Nordiphenhydramine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30308758
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30308758 1 ml
1 options
Produktkod. 30308758 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15644400AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nordiphenhydramine
CAS 17471-10-2
Analyt- eller komponentnamn Nordiphenhydramine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H19 N O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethanamine, Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N-methyl- (7CI,8CI), 2-(Diphenylmethoxy)-N-methylethylamine, FAR 8328V, N-Demethyldiphenhydramine, N-Desmethyldiphenhydramine, Nordiphenhydramine, Dimenhydrinate Imp. F (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C16H19NO/c1-17-12-13-18-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3
LEDER CNCCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-benzhydryloxy-N-methylethanamine
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 241.33
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 241.1467 g/mol